Sulfato de níquel heptahidrato DIN 50970 para análisis, for nickel plating
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Níquel (II) sulfato heptahidrato
270550010 270552500
ACRO270550010EA 171 EUR
ACRO270550010 ACRO270552500
Sulfato de níquel heptahidrato DIN 50970 para análisis, for nickel plating
Sulfato de níquel heptahidrato
Formula: NiO₄S·7H₂O
MW: 280.86 g/mol
Pto. de fusión: 99
Densidad: 2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149814
Núm. CAS: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to dark green Powder or crystals or needles
Titration Complexometric 20 to 21 % (Ni)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤5000 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4)