(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico 98%, >85% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
277910050
277910250
277911000
ACRO277910050EA
40.1
EUR
ACRO277910050
ACRO277910250
ACRO277911000
(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico 98%, >85% ee
(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico
Formula:
H₃CBrCHCOOH Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1,7 g/cm³ Pto. de inflamación: 100 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00137325 Núm. CAS: 32644-15-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥80 % (Typically) |
Specific optical rotation | -24° to -30° (20°C, 589 nm) (neat) |