Tricloroetileno 1.000 µg/ml en solución de metanol

Proveedor: EHRENSTORFER

Y17739300ME YA17739300ME
EHERY17739300MEEA 201 EUR
EHERY17739300ME EHERYA17739300ME
Tricloroetileno 1.000 µg/ml en solución de metanol
Normativas Estándares orgánicos

Order Now

ESPECIFICACIONES

Descripción Trichloroethene Trichloroethylene
Environmentally Preferable
CAS No. 79-01-6 79-01-6
Formula C₂HCl₃ C₂HCl₃

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR