(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
254970050 254970010
ACRO254970050EA 138 EUR
ACRO254970050 ACRO254970010
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico 98%
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
MW: 108.52 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1.24 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064205
Núm. CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat)
Titration with NaOH ≥97.5 %