(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
L09427.06
L09427.14
L09427.06EA
55.2
EUR
L09427.06
L09427.14
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico 98%
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
Purity: 99%
CAS No.: 29617-66-1
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4345
Melting Point: 4°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1720257
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00064205
Formula:
H₃CCHClCOOH MW: 108,52 g/mol Pto. Ebullición: 187 °C Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1,270 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064205 Núm. CAS: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |