N-Acetil-L-cisteína 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
160280250 160280500 160280010 160282500
ACRO160280250EA 66.3 EUR
ACRO160280250 ACRO160280500 ACRO160280010 ACRO160282500
N-Acetil-L-cisteína 98%
N-Acetyl-L-cysteine
Formula: C₅H₉NO₃S
MW: 163,2 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…111 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004880
Núm. CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Índice Merck: 13,00090
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5, phosphate buffer pH 7) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 %