N-Acetil-L-cisteína ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-(+)-N-Acetilcisteína, Ac-Cys-OH
A15409.14
A15409.22
A15409.36
A15409.14EA
43.2
EUR
A15409.14
A15409.22
A15409.36
N-Acetil-L-cisteína ≥98%
N-Acetil-L-cisteína
Purity: 98+%
CAS No.: 616-91-1
Molecular Formula: C5H9NO3S
Formula Weight: 163.20
Melting Point: 108-111°
Beilstein Reference: 1724426
Merck Reference: 14,88
Optical Rotation: +5.3° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004880
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum
Formula:
C₅H₉NO₃S MW: 163.2 g/mol Pto. Ebullición: 371 Pto. de fusión: 108…111 °C Densidad: 1.48 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004880 Núm. CAS: 616-91-1 EINECS: 210-498-3 Índice Merck: 13,00090 |