N-Acetil-L-cisteína, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-N-Acetilcisteína, Ac-Cys-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.9010
1.12422.0025EA 47 EUR
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.9010
N-Acetil-L-cisteína, Millipore®
N-Acetil-L-cisteína
Formula: C₅H₉NO₃S
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…108 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004880
Núm. CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Índice Merck: 13,00090