D(-)-Glutamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
135160010 135160050
ACRO135160010EA 79.9 EUR
ACRO135160010 ACRO135160050
D(-)-Glutamina 98%
D(-)-Glutamina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00065607
Núm. CAS: 5959-95-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %