L(+)-Asparraguina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Asparagina, (S)-(+)-Asparraguina, L(+)-Asparagina
371601000 371605000 371600025
ACRO371601000EA 118 EUR
ACRO371601000 ACRO371605000 ACRO371600025
L(+)-Asparraguina 99%
L(+)-Asparraguina
Formula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 343
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064401
Núm. CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Índice Merck: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)