L(+)-Asparraguina, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Asparagina, (S)-(+)-Asparraguina, L(+)-Asparagina
B21473.0E B21473.22 B21473.36
B21473.0EEA 1200 EUR
B21473.0E B21473.22 B21473.36
L(+)-Asparraguina, anhidro 99%
L(+)-Asparraguina
Purity: 99% CAS No.: 70-47-3 Molecular Formula: C4H8N2O3 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 234-236° dec. Beilstein Reference: 1723527 Merck Reference: 14,837 MDL No.: MFCD00064401
Formula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Pto. Ebullición: 343 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 234…236 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064401
Núm. CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Índice Merck: 14,837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM