L(+)-Glutamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
A14201.0BEA
379
EUR
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
L(+)-Glutamina 99%
L(+)-Glutamina
Purity: 99%
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 185° dec.
Beilstein Reference: 1723797
Merck Reference: 14,4471
Optical Rotation: +33° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008044
Formula:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146.15 g/mol Pto. Ebullición: 355 Pto. de fusión: 185 °C (desc.) Densidad: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008044 Núm. CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Índice Merck: 13,04484 |