L(+)-Glutamina
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
A1420.0250 A1420.1000
A1420.0250EA 116 EUR
A1420.0250 A1420.1000
L(+)-Glutamina
L(+)-Glutamina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185…186 °C
Densidad: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008044
Núm. CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Índice Merck: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM