L(+)-Glutamina, EMPROVE® EXPERT DAB, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
1.00286.1000 1.00286.9010
1.00286.1000EA 947 EUR
1.00286.1000 1.00286.9010
L(+)-Glutamina, EMPROVE® EXPERT DAB, USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Glutamina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 355
Pto. de fusión: 185…186 °C
Densidad: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008044
Núm. CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Índice Merck: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM