L(+)-Tartrato de dietilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de dietilo
168961000 168965000
ACRO168961000EA 48.4 EUR
ACRO168961000 ACRO168965000
L(+)-Tartrato de dietilo 99+%
L(+)-Tartrato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₆
MW: 206.2 g/mol
Pto. Ebullición: 280
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Número MDL: MFCD00009143
Núm. CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Índice Merck: 13,03886
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)