L(+)-Tartrato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de dietilo
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
A10641.0BEA 222 EUR
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
L(+)-Tartrato de dietilo ≥98%
L(+)-Tartrato de dietilo
Purity: 98% CAS No.: 87-91-2 Molecular Formula: C8H14O6 Formula Weight: 206.19 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 17° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 1727145 Merck Reference: 14,3855 Optical Rotation: +27° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00009143
Formula: C₈H₁₄O₆
MW: 206.2 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.205
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009143
Núm. CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Índice Merck: 13,03886