VWR®, Soporte para pipetas, montable en la pared
Proveedor: VWR Collection
612-5779EA 48.8 EUR
612-5779 612-5783
VWR®, Soporte para pipetas, montable en la pared
Soportes de pipetas
Este soporte de pared universal, fabricado en ABS robusto, tiene capacidad para dos pipetas monocanal, dos multicanal o una combinación de ambas.
  • Puede sujetar de forma segura prácticamente todas las marcas conocidas de pipetas
  • Las inserciones en los segmentos superiores pueden añadirse o quitarse para adaptarse a varios anchos de pipeta
  • Permite retirar o sustituir las pipetas con una sola mano
  • Las pipetas se mantienen en posición vertical para evitar la contaminación
  • La unidad no es autoclavable, pero puede limpiarse con agua y jabón o con desinfectantes comunes de laboratorio
El soporte de pipetas viene con dos soportes de pared que pueden sostener dos pipetas cada uno y se suministra con segmentos superiores e inferiores de colores diferentes o idénticos, que se deslizan fácilmente en su lugar. La versión de diferentes colores permite a los laboratorios codificar por colores sus soportes de pipetas para una rápida identificación, o el usuario puede personalizar el soporte con los colores de su elección.
Información de suministro: La versión de color diferente incluye: 6 soportes inferiores (2× azul, 2× verde, 2× transparente) y 6 soportes superiores (2× azul, 2× verde, 1× morado, 1× amarillo).
La versión completamente púrpura incluye: 6 soportes inferiores y 6 superiores (todos en color púrpura).