L(+)-Tartrato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de dimetilo
172490250 172491000 172495000
ACRO172490250EA 35.4 EUR
ACRO172490250 ACRO172491000 ACRO172495000
L(+)-Tartrato de dimetilo 99%
L(+)-Tartrato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₆
MW: 178.14 g/mol
Pto. Ebullición: 157…159 °C (15hPa)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064437
Núm. CAS: 608-68-4
EINECS: 210-166-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water)
Elemental Analysis 5.22 to 5.65 % (N)