Sistema de pipeteo para placas de 96 y 384 pocillos, PLATEMASTER®
Proveedor: GILSON
F110761 F110762
631-1375EA 16594 EUR
631-1375 613-5913
Sistema de pipeteo para placas de 96 y 384 pocillos, PLATEMASTER®
Automated Liquid Handling Systems
Este sistema compacto y ergonómico es una solución fácil de usar y precisa el pipeteo de alto rendimiento de placas de 96 y 384 pocillos.
  • Ayuda a ahorrar tiempo, dinero y recursos en el laboratorio
  • Llenar una placa de 96 pocillos requiere menos de 10 segundos
  • Llena una placa de 384 pocillos en menos de un minuto, con solo 4 pasos de pipeteo
  • Reduce enormemente el número de pasos de pipeteo necesarios para llenar una microplaca, en comparación con el uso de pipetas multicanal estándar
  • No utiliza motor ni requiere electricidad, por lo que realiza un pipeteo de alto rendimiento de forma silenciosa
  • Reduce el riesgo de error humano, ya que elimina la posibilidad de saltarse un pocillo o de repetirlo
  • Se pueden iniciar y detener todas las reacciones enzimáticas o aplicaciones celulares en los 96 pocillos al mismo tiempo
Al utilizar puntas PIPETMAN® de alta calidad, se consigue un nivel de precisión y exactitud equivalente al de una pipeta de 8 o 12 canales con un solo movimiento. Además, se evita el riesgo de doble pipeteo al trabajar con filas o columnas enteras.
PLATEMASTER® puede adaptarse por completo para gran variedad de aplicaciones mediante una gama de accesorios tales como adaptadores para la carga de microplacas de 384 pocillos, depósitos de reactivo o calentadores de bloque para las muestras.
Temperatura de trabajo recomendada: de 20 a 25 °C
Dimensiones (An x L x Al): 300 × 450 × 400 mm
Peso: 16 kg