D(-)-Tartrato de dietilo (made from unnatural tartaric acid) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S,S)-(-)-Tartrato de dietilo
200340250 200341000 200345000
ACRO200340250EA 72.9 EUR
ACRO200340250 ACRO200341000 ACRO200345000
D(-)-Tartrato de dietilo (made from unnatural tartaric acid) 99%
D(-)-Tartrato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₆
MW: 206.2 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064451
Núm. CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)