D(-)-Tartrato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(S,S)-(-)-Tartrato de dietilo
A17992.06
A17992.14
A17992.22
A17992.06EA
27.6
EUR
A17992.06
A17992.14
A17992.22
D(-)-Tartrato de dietilo ≥99%
D(-)-Tartrato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 13811-71-7
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727143
Optical Rotation: -26.5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064451
Formula:
C₈H₁₄O₆ MW: 206.2 g/mol Pto. Ebullición: 280 °C Pto. de fusión: 17 Densidad: 1.205 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064451 Núm. CAS: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |