D(-)-Tartrato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S,S)-(-)-Tartrato de dimetilo
L11472.06 L11472.14
L11472.06EA 35.5 EUR
L11472.06 L11472.14
D(-)-Tartrato de dimetilo ≥99%
D(-)-Tartrato de dimetilo
Purity: 99% CAS No.: 13171-64-7 Molecular Formula: C6H10O6 Formula Weight: 178.14 Flash Point: 170°(338°F) Melting Point: 48-56° Boiling Point: 158°/11mm Beilstein Reference: 1726254 Optical Rotation: -21° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00008445
Formula: C₆H₁₀O₆
MW: 178.14 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 48…56 °C
Densidad: 1.30
Pto. de inflamación: >170 °C (338 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008445
Núm. CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6