D(-)-Arginina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16137.03
A16137.06
A16137.03EA
63.4
EUR
A16137.03
A16137.06
D(-)-Arginina ≥98%
D(-)-Arginina
Purity: 98%
CAS No.: 157-06-2
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: ca 235°
Beilstein Reference: 1725412
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Pto. de fusión: ∼ 235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063116 Núm. CAS: 157-06-2 EINECS: 205-866-5 |