L(+)-Arginina 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Arginina
A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36
A15738.0EEA 631 EUR
A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36
L(+)-Arginina 98
L(+)-Arginina
Purity: 98+% CAS No.: 74-79-3 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 226° dec. Beilstein Reference: 1725413 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +26° (c=1.6 in 6N HCl) MDL No.: MFCD00002635
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 368
Pto. de fusión: 226 °C (desc.)
Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Índice Merck: 13,00785