L(+)-Arginina Ph. Eur., USP, puro
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
A1345.0500
A1345.1000
A1345.0500EA
127
EUR
A1345.0500
A1345.1000
L(+)-Arginina Ph. Eur., USP, puro
L(+)-Arginina
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 238 °C Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002635 Núm. CAS: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Índice Merck: 13,00785 |