L(+)-Arginina para bioquímica, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Arginina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 57.3 EUR
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginina para bioquímica, Millipore®
L(+)-Arginina
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 368
Pto. de fusión: 238
Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Índice Merck: 13,00785