L-Arginina clorhidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
105000250 105001000 105000025 105005000
ACRO105000250EA 29.9 EUR
ACRO105000250 ACRO105001000 ACRO105000025 ACRO105005000
L-Arginina clorhidrato 98+%
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Pto. de fusión: 226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 13,00785
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +21.4° to +23.6° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)