L-Arginina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
A14730.0E
A14730.22
A14730.36
A14730.0EEA
584
EUR
A14730.0E
A14730.22
A14730.36
L-Arginina clorhidrato ≥98%
L-Arginina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 1119-34-2
Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl
Formula Weight: 210.67
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3631658
Merck Reference: 14,780
Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064550
Formula:
C₆H₁₅ClN₄O₂ MW: 210.66 g/mol Pto. de fusión: 216 °C (desc.) Densidad: 1.42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064550 Núm. CAS: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Índice Merck: 13,00785 |