L-Arginina clorhidrato 98,0-102,0 Titrimetric_dried, BAKER ANALYZED®, Biochemical Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
B577-05EA 211.13 EUR
B577-05 B577-06
L-Arginina clorhidrato 98,0-102,0 Titrimetric_dried, BAKER ANALYZED®, Biochemical Reagent, J.T.Baker®
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Pto. de fusión: 218
Densidad: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 13,00785
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₁₄N₄O₂HCl) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) 98.0 - 102.0 %
Specific Rotation,α²ºD(dried basis, c=80mg in 6N HCL)(+) 21.4 - 23.6 Degree
Homogeneity by TLC Passes Test
Ash (sulfated) ≤ 0.1 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.5 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %