L-Arginina clorhidrato ≥99% (by titrimetric analysis), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
181003-1 181003-50
181003-1EA 609 EUR
181003-1 181003-50
L-Arginina clorhidrato ≥99% (by titrimetric analysis), Millipore®
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Pto. de fusión: 218
Densidad: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 13,00785