L-Arginina clorhidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.1000EA 348 EUR
1.01543.1000 1.01543.9010
L-Arginina clorhidrato, Millipore®
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Pto. de fusión: 218
Densidad: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 13,00785