D(-)-Norleucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08257.03
L08257.06
L08257.03EA
48.5
EUR
L08257.03
L08257.06
D(-)-Norleucina ≥99%
D(-)-Norleucina
Purity: 99%
CAS No.: 327-56-0
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008099 Núm. CAS: 327-56-0 EINECS: 206-320-9 Índice Merck: 14,6706 |