L(+)-Norleucina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226040010 226040050
ACRO226040010EA 64.6 EUR
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucina 99+%
L(+)-Norleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064423
Núm. CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Índice Merck: 13,06738
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable