L(+)-Norleucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L03913.03 L03913.06
L03913.03EA 44.7 EUR
L03913.03 L03913.06
L(+)-Norleucina ≥99%
L(+)-Norleucina
Purity: 99% CAS No.: 327-57-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721750 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064423
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064423
Núm. CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Índice Merck: 14,6706