L(+)-Cisteína 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
173600050 173600250 173601000 173605000
ACRO173600050EA 33 EUR
ACRO173600050 ACRO173600250 ACRO173601000 ACRO173605000
L(+)-Cisteína 98+%
L-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 13,02810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Solubility (2.5 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 4.5 to 5.5 (2.5 % in water)
Specific optical rotation +7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 5N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Ammonium (NH4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm