L(+)-Cisteína ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
A10435.0BEA
611
EUR
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
L(+)-Cisteína ≥98%
L(+)-Cisteína
Purity: 98+%
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formula:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121,16 g/mol Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Densidad: 1,523 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064306 Núm. CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 |