L(+)-Cisteína, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
243005-1 243005-100 243005-25
243005-1EA 916 EUR
243005-1 243005-100 243005-25
L(+)-Cisteína, Millipore®
L(+)-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2