L(+)-Cisteína, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 50.9 EUR
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cisteína, Millipore®
L-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 13,02810