(R)-(+)-Cisteína para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: α-Amino-ß-mercapto propionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16014.0025 8.16014.0100
8.16014.0025EA 56.4 EUR
8.16014.0025 8.16014.0100
(R)-(+)-Cisteína para síntesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Cysteine
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 115
Densidad: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 13,02810
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 228 °C
Molar Mass 121.16 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C