L(+)-Ácido láctico, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L13242.06EA 83.6 EUR
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L(+)-Ácido láctico, anhidro 98%
L(+)-Ácido láctico
Purity: 98% CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 119°/12mm Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 MDL No.: MFCD00064266
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Densidad: 1.22
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Índice Merck: 14,5337