L(+)-Lactato de litio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
297610250 297610050 297611000 297615000
ACRO297610250EA 52 EUR
ACRO297610250 ACRO297610050 ACRO297611000 ACRO297615000
L(+)-Lactato de litio 99%, puro
L(+)-Lactato de litio
Formula: C₃H₅LiO₃
MW: 96.01 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C
Pto. de fusión: >75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065512
Núm. CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %