L(+)-Lactato de litio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 138 EUR
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)-Lactato de litio para síntesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactato de litio
Formula: C₃H₅LiO₃
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065512
Núm. CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol