L(+)-Lactato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14500.06
L14500.14
L14500.06EA
55.5
EUR
L14500.06
L14500.14
L(+)-Lactato de sodio ≥98%
L(+)-Lactato de sodio
Purity: 98+%
CAS No.: 867-56-1
Molecular Formula: C3H5NaO3
Formula Weight: 112.06
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 4567087
Formula:
C₃H₅NaO₃ Pto. de fusión: ∼ 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066576 Núm. CAS: 867-56-1 EINECS: 212-762-3 |