D-Gluconato de potasio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
229320010 229322500
ACRO229320010EA 114 EUR
ACRO229320010 ACRO229322500
D-Gluconato de potasio 99%
D-Gluconato de potasio
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234.25 g/mol
Pto. de fusión: 178…181 °C
Número MDL: MFCD00064211
Núm. CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Índice Merck: 12,07796
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (C6H11KO7) On dried substance
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h) (Vacuum)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤1 % (as Dextrose)