D-Gluconato de potasio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25135.0B
B25135.18
B25135.30
B25135.0BEA
132
EUR
B25135.0B
B25135.18
B25135.30
D-Gluconato de potasio ≥99%
D-Gluconato de potasio
Purity: 99%
CAS No.: 299-27-4
Molecular Formula: C6H11KO7
Formula Weight: 234.25
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00064211
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064211 Núm. CAS: 299-27-4 EINECS: 206-074-2 Índice Merck: 12,07796 |