Sodio gluconato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: D-Gluconato de sodio, Gluconato de sodio
181390010 181390025 181390050 181390100
ACRO181390010EA 71.9 EUR
ACRO181390010 ACRO181390025 ACRO181390050 ACRO181390100
Sodio gluconato 98%
Sodio gluconato
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218,14 g/mol
Pto. de fusión: 206…209 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064210
Núm. CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Índice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
pH 6.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Reducing substances ≤0.5 %