Sodio gluconato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
D-Gluconato de sodio, Gluconato de sodio
A10464.0C
A10464.0E
A10464.0CEA
358
EUR
A10464.0C
A10464.0E
Sodio gluconato ≥97%
Sodio gluconato
Purity: 97%
CAS No.: 527-07-1
Molecular Formula: C6H11NaO7
Formula Weight: 218.14
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3919651
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +12° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064210
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Pto. de fusión: ∼ 206 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064210 Núm. CAS: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Índice Merck: 14,4456 |