Sodio gluconato USP, E576, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
8.17054.1000EA 0 EUR
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
Sodio gluconato USP, E576, SAFC®
Sodio gluconato
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064210
Núm. CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Índice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM