Sodio gluconato zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: D-Gluconato de sodio, Gluconato de sodio
MQ200
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9025
8.22058.0100EA 30.9 EUR
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9025
Sodio gluconato zS, Sigma-Aldrich®
Sodio gluconato
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218.14 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064210
Núm. CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Índice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 590 g/l (25 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 218.14 g/mol
pH 7.0 - 8.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C