D(-)-Ácido aspartico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R)-(-)-Ácido aspartico
B21184.06 B21184.14 B21184.22
B21184.06EA 31.5 EUR
B21184.06 B21184.14 B21184.22
D(-)-Ácido aspartico ≥99%
D(-)-Ácido aspartico
Purity: 99% CAS No.: 1783-96-6 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723529 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: -25° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063081
Formula: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 1.66
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063081
Núm. CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Índice Merck: 14,840